Orders LinkContactUsLinkComponent
Compact Dot Matrix Printer and Papers
Compact Dot Matrix Printer and Papers
Compact dot matrix printer, 114,6×188,2×88,6 mm, 1,5 kg
Catalogus # 611-5843
Leverancier:   Sartorius Balances
Compact Dot Matrix Printer and Papers
Catalogus # 611-5843
Leverancier:  Sartorius Balances
Compact Dot Matrix Printer and Papers
Compact Dot Matrix Printer and Papers
Compact dot matrix printer, 114,6×188,2×88,6 mm, 1,5 kg
Price
612,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dot Matrix printer for Sartorius balances.
  • Acquisition and documentation of current measurement data
  • Compact and robust design
  • High printing speed
Specificaties
  • Gewicht:
    1,5 kg
  • Omschrijving:
    Compact dot matrix printer
  • b×d×h:
    114,6×188,2×88,6 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Printer paper for YDP50, 57×50 mm, 1 kg, W×D×H: 120×315×70 mm
    Printer paper for YDP50, 57×50 mm, 1 kg, W×D×H: 120×315×70 mm
    611-5844
    YDP50 printer
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 35,40 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.