Orders LinkContactUsLinkComponent
Immersion Circulators, ICC 150 lite
Immersion Circulators, ICC 150 lite
ICC 150 lite EU plug, ICC 150 lite, ±0,05, 2 kW, 8 L, Roestvrij staal, 135×180×303 mm, 4,7 kg
Catalogus # IKAA20105581
Leverancier:   IKA
Immersion Circulators, ICC 150 lite
Catalogus # IKAA20105581
Leverancier:  IKA
Immersion Circulators, ICC 150 lite
ICC 150 lite EU plug, ICC 150 lite, ±0,05, 2 kW, 8 L, Roestvrij staal, 135×180×303 mm, 4,7 kg
Price
1 100,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The compact immersion circulators of the lite series are powerful and of high quality, with a focus on essential basic functions, excellent performance and efficient operation. ICC 150 lite is suitable for tempering liquids up to 150 °C. The integrated pressure/suction pump allows the device to be used for internal and external applications.
Increased safety: ICC 150 lite is approved for use with flammable liquids in accordance with DIN 12876, safety class III. It detects an overflow, e.g. due to an unintentional increase in the volume of oils, and switches the heating off safely.
Convenient handling: The integrated stand enables easy cleaning and prevents important components from being damaged.
Durability and low maintenance: Robust design thanks to high-quality material, housing made of coated stainless steel.
USB and RS232 interface for monitoring, control and documentation.
Easy configuration: To make configuration of your temperature control system as convenient as possible, IKA offers 'ready-to-connect' packages with all the necessary accessories.
Specificaties
  • Verwarmingsvermogen:
    2 kW
  • Gewicht:
    4,7 kg
  • Capaciteit:
    8 L
  • Omschrijving:
    ICC 150 lite EU plug
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • b×d×h:
    135×180×303 mm
  • Temp. stab.:
    ±0,05
  • Type:
    ICC 150 lite
  • Max. pompdebiet:
    0,3 bar
  • Cat. No.:
    IKAA20105581
  • Bedrijfstemperatuurbereik:
    Ambient... 150 °C
  • Tijdschakelaar:
    No
  • Model:
    ICC 150 lite
  • Max. debiet:
    15 L/min
  • Min. temperatuur:
    –25 °C
  • Max. debiet aanzuiging:
    0,1 bar
  • Aflezing:
    LED
  • Elektrisch:
    230 V, 50/60 Hz
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
    IKAA4569000
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 91,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Labworldsoft® 6 Pro, met toegang tot de volledige apparaatbibliotheek
    Labworldsoft® 6 Pro, met toegang tot de volledige apparaatbibliotheek
    IKAA20017366
    Alle configuraties met een willekeurig aantal apparaten kunnen tegelijkertijd worden bestuurd
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 14 820,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Capaciteit
    Bad b×d×h
    Beschikbaarheid
    Price
  • IKAA20004382
    IB R 9 eco (bath only)
    9 L
    307×239×151 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 556,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Temperatuurbereik
    Viscositeit
    Beschikbaarheid
    Price
  • IKAA20003518
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 9 kg - 714,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Coated metal hoses, length 1 m, max. teperature 300 °C
    Coated metal hoses, length 1 m, max. teperature 300 °C
    IKAA2606700
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 610,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 12 mm
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 12 mm
    IKAA4568900
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 46,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Drijvend buisjesrek voor 8 buisjes van 15 ml
    Drijvend buisjesrek voor 8 buisjes van 15 ml
    IKAA20003668
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST - 51,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Tube PUR 90 °C, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Tube PUR 90 °C, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    IKAA20004613
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 200,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Capaciteit
    Bad b×d×h
    Beschikbaarheid
    Price
  • IKAA20004383
    IB R 20 eco (bath only)
    20 L
    504×317×151 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 722,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 8 mm
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 8 mm
    IKAA4568800
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 36,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    IKAA4569100
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 108,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm
    Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm
    IKAA4569300
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 070,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Kunststof bad, maat L, volume van 18 l
    Kunststof bad, maat L, volume van 18 l
    IKAA4248200
    IB 18 eco
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 722,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Hose, silicone, 3 m, Ø 6 mm
    Hose, silicone, 3 m, Ø 6 mm
    IKAA20102324
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 41,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Hose set includes M 16×1 connection, PUR 90 °C, Ø 12 mm
    Hose set includes M 16×1 connection, PUR 90 °C, Ø 12 mm
    IKAA10011654
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 205,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Koelspiraal
    Koelspiraal
    IKAA25001061
    ICC
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 192,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Hose set FKM includes insulation, Ø 8 mm
    Hose set FKM includes insulation, Ø 8 mm
    IKAA10011653
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 489,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Small hoes voor small bad
    Small hoes voor small bad
    IKAA4471500
    ICC control, ICC basic eco 8, ICC control eco 8 c
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 192,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mm
    Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mm
    IKAA4569200
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 806,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Drijvend buisjesrek voor 4 buisjes van 50 ml
    Drijvend buisjesrek voor 4 buisjes van 50 ml
    IKAA20003669
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST - 51,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m
    Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m
    IKAA20004612
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 161,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Hose set includes insulation, FKM, Ø 12 mm
    Hose set includes insulation, FKM, Ø 12 mm
    IKAA10011652
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 642,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Roestvrijstalen bad, maat S, volume van 9 l
    Roestvrijstalen bad, maat S, volume van 9 l
    IKAA4248500
    IB 9 pro
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 746,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Kunststof bad, maat S, volume van 8 l
    Kunststof bad, maat S, volume van 8 l
    IKAA4248100
    IB 8 eco
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 524,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Drijvend buisjesrek voor 24 buisjes van 2,0 ml
    Drijvend buisjesrek voor 24 buisjes van 2,0 ml
    IKAA20003667
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST - 51,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Temperatuurbereik
    Viscositeit
    Beschikbaarheid
    Price
  • IKAA20003521
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 kg - 761,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Temperature control hose, 1,6 m
    Temperature control hose, 1,6 m
    IKAA20113271
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 150,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Large roestvrijstalen bad, volume van 20 l
    Large roestvrijstalen bad, volume van 20 l
    IKAA4248600
    IB pro
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 987,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Temperatuurbereik
    Viscositeit
    Beschikbaarheid
    Price
  • IKAA20003520
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 kg - 681,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Large hoes voor large bad (behalve IB R RO 15 eco)
    Large hoes voor large bad (behalve IB R RO 15 eco)
    IKAA4471600
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 274,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Labworldsoft® 6 Starter
    Labworldsoft® 6 Starter
    IKAA20019397
    Kleine configuraties met maximaal 3 apparaten kunnen tegelijkertijd worden aangestuurd
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 6 500,00 €