Orders LinkContactUsLinkComponent
Tube Mill 100 Control Pharma Solution Package
Tube Mill 100 Control Pharma Solution Package
Tube Mill 100 control pharma solution package
Catalogus # IKAA10013309
Leverancier:   IKA
Tube Mill 100 Control Pharma Solution Package
Catalogus # IKAA10013309
Leverancier:  IKA
Tube Mill 100 Control Pharma Solution Package
Tube Mill 100 Control Pharma Solution Package
Tube Mill 100 control pharma solution package
Price
2 680,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tube Mill 100 control pharma solution package for fast grinding of tablets without the risk of cross-contamination.
The Tube Mill 100 control pharma solution package, consisting of the Tube Mill 100 control batch mill and patented disposable plastic chambers with a volume of 100 ml (MT 100.10).
Grinding, storage and transport of the samples takes place in a closed, disposable grinding chamber which eliminates the risk of cross-contamination between different batches. The time-consuming cleaning of the mill and the containers after each cycle is also eliminated. The MT grinding chambers are designed to process even the smallest sample quantities from 1 g.
The Tube Mill 100 control is a batch mill for grinding hard, brittle and dry materials up to Mohs hardness 5. With its disposable and reusable grinding chambers with volumes of 40 or 100 ml, it is versatile and can be used for a wide range of requirements.
 : Tube Mill 100 control, MT 100.10 Disposable grinding chamber (10 pieces.), MMT 40.1 Multi-use milling tube.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Tube Mill 100 control pharma solution package
  • Cat. No.:
    IKAA10013309
  • Voorbeeld vooraf:
    10 mm
  • Afmetingen:
    180×300×212 mm
  • Max. volume:
    100 ml
  • Omtreksnelheid:
    65 min⁻¹
  • Gewicht:
    2,8 kg
  • Elektrisch:
    220 - 240 V, 50/60 Hz, 100 W
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Wegwerpmaalkamer MT 40, met gedraaid mes, bruikbaar volume 40 ml, verpakking van 100
    Wegwerpmaalkamer MT 40, met gedraaid mes, bruikbaar volume 40 ml, verpakking van 100
    IKAA20011531
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST - 969,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • MMT 40.100 slijtset reserveonderdelen, waaronder 100 afdichtingen, 10 kloppers, 10 koppelingen
    MMT 40.100 slijtset reserveonderdelen, waaronder 100 afdichtingen, 10 kloppers, 10 koppelingen
    IKAA20003378
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 197,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • MT 40 maalkamer voor eenmalig gebruik steriel, bruikbaar volume 40 ml, verpakking van 10 stuks
    MT 40 maalkamer voor eenmalig gebruik steriel, bruikbaar volume 40 ml, verpakking van 10 stuks
    IKAA20001984
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 169,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Wegwerpmaalkamer, titanium klopper 40 ml, verpakking van 10 stuks
    Wegwerpmaalkamer, titanium klopper 40 ml, verpakking van 10 stuks
    IKAA20015380
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 169,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • MTT 100.10, disposable grinding chamber with titanium beater, 100 ml volume. Chamber made from transparent plastic so grinding tests can be observed at any time, for heavy metal analysis
    MTT 100.10, disposable grinding chamber with titanium beater, 100 ml volume. Chamber made from transparent plastic so grinding tests can be observed at any time, for heavy metal analysis
    IKAA20019576
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 197,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • MT 40 maalkamer voor eenmalig gebruik, bruikbaar volume 40 ml, verpakking van 10 stuks
    MT 40 maalkamer voor eenmalig gebruik, bruikbaar volume 40 ml, verpakking van 10 stuks
    412-1002
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 99,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • MT 40 maalkamer voor eenmalig gebruik, bruikbaar volume 40 ml, verpakking van 100 stuks
    MT 40 maalkamer voor eenmalig gebruik, bruikbaar volume 40 ml, verpakking van 100 stuks
    IKAA20001173
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST - 830,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • MT 100 maalkamer voor eenmalig gebruik, bruikbaar volume van 100 ml, verpakt per 10
    MT 100 maalkamer voor eenmalig gebruik, bruikbaar volume van 100 ml, verpakt per 10
    IKAA20008386
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 113,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Labworldsoft® 6 Pro, met toegang tot de volledige apparaatbibliotheek
    Labworldsoft® 6 Pro, met toegang tot de volledige apparaatbibliotheek
    IKAA20017366
    Alle configuraties met een willekeurig aantal apparaten kunnen tegelijkertijd worden bestuurd
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 14 820,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • MT 100 wegwerpmaalkamer, steriel, bruikbaar volume 100 ml, verpakking van 10 stuks
    MT 100 wegwerpmaalkamer, steriel, bruikbaar volume 100 ml, verpakking van 10 stuks
    IKAA20012571
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 197,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • MMT 40.1 roestvrijstalen pakket, inclusief 1 × MMT 40 multifunctionele kamer, 25 afdichtingen, 5 kloppers, 5 koppelingen
    MMT 40.1 roestvrijstalen pakket, inclusief 1 × MMT 40 multifunctionele kamer, 25 afdichtingen, 5 kloppers, 5 koppelingen
    IKAA20003165
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 291,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Deksel voor MT 40
    Deksel voor MT 40
    IKAA20001182
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST - 71,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Labworldsoft® 6 Starter
    Labworldsoft® 6 Starter
    IKAA20019397
    Kleine configuraties met maximaal 3 apparaten kunnen tegelijkertijd worden aangestuurd
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 6 500,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • MT 100 maalkamer voor eenmalig gebruik, bruikbaar volume van 100 ml, verpakt per 50
    MT 100 maalkamer voor eenmalig gebruik, bruikbaar volume van 100 ml, verpakt per 50
    IKAA20006984
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST - 493,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • MMT 100.1 roestvrijstalen pakket, inclusief 1 × MMT 100 multifunctionele kamer, 25 afdichtingen, 5 kloppers, 5 koppelingen
    MMT 100.1 roestvrijstalen pakket, inclusief 1 × MMT 100 multifunctionele kamer, 25 afdichtingen, 5 kloppers, 5 koppelingen
    IKAA20016315
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 318,00 €