Patent blue V sodium salt
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:20262-76-4
:
Formule:C₂₇H₃₁N₂NaO₇S₂
MDL-nummer:MFCD09608138
:582.67
Smelten Pt:200 °C
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:222-573-8
Specificatie testresultaten
- Appearance:Dark blue-green Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Dye content:≥80 %
Specificatie testresultaten
Frequently Bought Together