Zetmeel 1% in aqueous solution stabilised
Leverancier: Bernd Kraft
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:9005-25-8
:
Formule:(C₆H₁₀O₅)n
MDL-nummer:MFCD00082026
:162.14 g/mol
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:232-679-6
Frequently Bought Together