Fenolftaleïne 2% in ethanol indicator, Fluka™
34605-1L
:
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 L
- Seq:5037
- Test of sensitivity:complying
- Change range (pH 7.2-10.0):complying
:
:318.33 g/mol
:80 °C (1.013 hPa)
:0.900 g/cm3 (20 °C)
:24 °C
:Kamertemperatuur
:201-004-7
:1170
:3,III
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:77-09-8
:C₂₀H₁₄O₄
:MFCD00005913