Fenolftaleïne 1% in ethanol Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
Catalogus # 34607-30ML
Leverancier: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:30 mL
- Seq:2345
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Test of sensitivity:complying
- Change range (pH 7.2-10.0):complying
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:318.33 g/mol
Kokend Pt:? 78 °C (1013 hPa)
Dichtheid:~ 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flits Pt:14 °C
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:201-004-7
UN:1170
ADR:3,II
:GHS07
:GHS08
:GHS02
CAS-nummer:77-09-8
Formule:C₂₀H₁₄O₄
MDL-nummer:MFCD00005913