ContactUsLinkComponent
Fenolftaleïne 0,5% in aqueous solution
  HACH16232
 :  Hach
 :  
undefined
Fenolftaleïne 0,5% in aqueous solution
  HACH16232
 :  Hach
 :  
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    100 mL
  • Seq:
    2440
 :
 :318.33 g/mol
 :Kamertemperatuur
 :201-004-7
 :77-09-8
 :C₂₀H₁₄O₄
 :MFCD00005913