Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromophenol blue sodium salt
Bromophenol blue sodium salt
Glass bottle for solids, 10 g
Catalogus # ROTHA512.1
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Bromophenol blue sodium salt
Catalogus # ROTHA512.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  34725-61-6
Bromophenol blue sodium salt
Glass bottle for solids, 10 g
CAS-nummer:  34725-61-6
Price
55,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Bromophenol blue sodium, Sodium α-(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)phenolate, Bromophenol blue water soluble, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol] S,S-dioxide sodium salt
  • CAS-nummer:34725-61-6
  • Formule:C₁₉H₉Br₄NaO₅S
  • MDL-nummer:MFCD00013793
  • Molecular Weight:691.95 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:252-170-2
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    10 g
  • Cat. No.:
    ROTHA512.1
Specificaties