Orders LinkContactUsLinkComponent
Genistein
Genistein
Leverancier:   Enzo Life Sciences
Genistein
Leverancier:  Enzo Life Sciences
Certificaten
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
  • CAS-nummer:446-72-0
  • Formule:C₁₅H₁₀O₅
  • MDL-nummer:MFCD00016952
  • Molecular Weight:270.24 g/mol
  • Smelten Pt:297…298 °C
  • EINECS:207-174-9
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 52,80 €
    52,80 €
    1 * 10 mg
       52,80 €
  • Glass bottle for solids
    25 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 83,60 €
    83,60 €
    1 * 25 mg
       83,60 €
  • Glass bottle for solids
    50 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 130,00 €
    130,00 €
    1 * 50 mg
       130,00 €
  • Glass bottle for solids
    100 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 245,00 €
    245,00 €
    1 * 100 mg
       245,00 €
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 1 030,00 €
    1 030,00 €
    1 * 1 g
       1 030,00 €