Orders LinkContactUsLinkComponent
Mitomycin C ≥95%
Mitomycin C ≥95%
Leverancier:   Enzo Life Sciences
Mitomycin C ≥95%
Leverancier:  Enzo Life Sciences
Certificaten
Mitomycin C ≥95%
Mitomycin C ≥95%
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Antitumor antibiotic. DNA crosslinking and damaging agent. Inhibitor of DNA synthesis, nuclear division and cancer cells. DNA intercalating agent. Induces apoptosis in a variety of cells via a p53-dependent pathway.
  • Blue-violet solid
Soluble in water (1 mg/mL, warm), 100% ethanol (1 mg/mL, warm), DMSO (15 mg/mL) or methanol
Synoniemen:  Mitomycin, Ametycin
  • CAS-nummer:50-07-7
  • Formule:C₁₅H₁₈N₄O₅
  • MDL-nummer:MFCD00078109
  • Molecular Weight:334.33 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Vriezer
Product Family Options
Productinformatie
  • VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • 2 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 mg
    1 * 2 mg - 64,90 €
    64,90 €
    1 * 2 mg
       64,90 €
  • 10 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 209,00 €
    209,00 €
    1 * 10 mg
       209,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.