Orders LinkContactUsLinkComponent
TAPI-0 ≥99%
TAPI-0 ≥99%
1 mg
Catalogus # ENZOBMLPI1330001
Leverancier:   Enzo Life Sciences
TAPI-0 ≥99%
Catalogus # ENZOBMLPI1330001
Leverancier:  Enzo Life Sciences
CAS-nummer:  143457-40-3
TAPI-0 ≥99%
TAPI-0 ≥99%
1 mg
CAS-nummer:  143457-40-3
Price
377,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Inhibitor of TNF-alpha processing
Inhibitor of TNFalpha processing. Inhibits TACE and MMPs in vitro.
  • CAS-nummer:143457-40-3
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1 mg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.