Gas Washing Bottle, Desaga Pattern
Wash bottle round bottom, single, metrics: 34×150 mm, 100 ml, GL 25
Catalogus # NEUB0578-10-010025
Leverancier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Gas Washing Bottle, Desaga Pattern
Catalogus # NEUB0578-10-010025
Leverancier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Ga naar:
Product Details & Documents
Bautele individually, from Borosilicate galss 3.3, inserts with safety glass ring.
Specificaties
- Schroefdraad:GL 25
- Capaciteit:100 ml
- Omschrijving:Wash bottle round bottom, single, metrics: 34×150 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.