xPIPETTE™ Carousel Stand
Carousel stand, For xPIPETTE™ pipettes, PP
Catalogus # 613-6912
Leverancier: BIOTIX
Ga naar:
Product Details & Documents
The carousel pipette stand is a rotating carousel stand for the xPIPETTE.
- Fits both single and multichannel models
- Holds seven pipettes total
- Made from chemically resistant polypropylene
Pipettes hang vertically, preventing liquids from contaminating the pipette shaft.
Specificaties
- Voor:For xPIPETTE™ pipettes
- Omschrijving:Carousel stand
- Materiaal:PP
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.