Orders LinkContactUsLinkComponent
Looddiacetaat
Looddiacetaat
HDPE Bottle, 500 mL
Catalogus # REGEUSP3105
Gezondheid
Milieu
Leverancier:   REAGECON
Looddiacetaat
Catalogus # REGEUSP3105
Leverancier:  REAGECON
CAS-nummer:  301-04-2
Looddiacetaat
HDPE Bottle, 500 mL
CAS-nummer:  301-04-2
Price
235,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Certificeringen: ISO 17025 Accredited Test Method (A2LA Ref: 6739.03).
Synoniemen:  Acetic acid Lead(II) salt
  • CAS-nummer:301-04-2
  • Formule:(H₃CCOO)₂Pb
  • MDL-nummer:MFCD00012452
  • Molecular Weight:325.29 g/mol
  • UN:3082
  • ADR:9,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    HDPE Bottle
  • VPE:
    500 mL
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.