BenchBin™ Benchtop Biohazard Bin
rood, PP, 1,5 L, 180×130×180 mm
Catalogus # ISMC14003-04
Leverancier: ISMATEC PART OF COLE PARMER
Ga naar:
Product Details & Documents
The BenchBin™ is a compact, convenient, and safe biohazard bin for the benchtop or workstation.
- Push to open/close lid keeps waste materials covered
- Use with 216×279 mm disposal bags
- Compatible with autoclavable biohazard bags
Benchtop biohazard bin only measures 180L×130W×180H mm taking up minimal countertop space. Removable cover makes it quick and easy to empty contents.
Specificaties
- Capaciteit:1,5 L
- Kleur:rood
- Materiaal:PP
- b×d×h:180×130×180 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.