Cholesterol
5
DIAS113009910021
: Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
- :57-88-5
- :C₂₇H₄₆O
- :MFCD00003646
- :386.66 g/mol
- :13,02221
- :360 °C (1013 hPa)
- :147…150 °C
- :1,07 g/cm³ (20 °C)
- :Vriezer
- :200-353-2
- VPE:5
- Cat. No.:DIAS113009910021