Orders LinkContactUsLinkComponent
Cholesterol
Cholesterol
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # A0807.0100
Leverancier:   PanReac AppliChem
Cholesterol
Catalogus # A0807.0100
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  57-88-5
Cholesterol
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  57-88-5
Price
102,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
  • CAS-nummer:57-88-5
  • Formule:C₂₇H₄₆O
  • MDL-nummer:MFCD00003646
  • Molecular Weight:386.66 g/mol
  • Merck index:13,02221
  • Kokend Pt:360 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:147…150 °C
  • Dichtheid:1,07 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Vriezer
  • EINECS:200-353-2
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g
Specificaties