Cholesterol
Glass bottle, 280 mL
Catalogus # WAKO413-43995
Marketsource
Leverancier: Wako
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
- CAS-nummer:57-88-5
- Formule:C₂₇H₄₆O
- MDL-nummer:MFCD00003646
- Molecular Weight:386.66 g/mol
- Merck index:13,02221
- Kokend Pt:360 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:147…150 °C
- Dichtheid:1,07 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Vriezer
- EINECS:200-353-2
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:280 mL