DL-Alanine
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # MOLE44733272-1KG
Marketsource
Leverancier: Molekula
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: (±)-Alanine, DL-α-Alanine, H-DL-Ala-OH, α-Alanine
- CAS-nummer:302-72-7
- Formule:C₃H₇NO₂
- MDL-nummer:MFCD00064408
- Molecular Weight:89.09 g/mol
- Merck index:13,00203
- Kokend Pt:189 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:79 °C
- Dichtheid:1,42 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:206-126-4
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:1 kg