Orders LinkContactUsLinkComponent
DL-Alanine
DL-Alanine
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # ROTH9798.1
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
DL-Alanine
Catalogus # ROTH9798.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  302-72-7
DL-Alanine
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  302-72-7
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  (±)-Alanine, DL-α-Alanine, H-DL-Ala-OH, α-Alanine
  • CAS-nummer:302-72-7
  • Formule:C₃H₇NO₂
  • MDL-nummer:MFCD00064408
  • Molecular Weight:89.09 g/mol
  • Merck index:13,00203
  • Kokend Pt:189 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:79 °C
  • Dichtheid:1,42 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:206-126-4
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g