Wavelength Calibration Solution for ICP-OES
Wavelength calibration solution, concentrate, for ICP-OES, 5% HNO₃, 500 mL
Catalogus # CMPL6610030000.L5
Leverancier: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Wavelength Calibration Solution for ICP-OES
Catalogus # CMPL6610030000.L5
Leverancier: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
500 ml solution contains 50 mg/L Al, As, Ba,Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn and 500 mg/L K in 5% HNO₃.
Shelf life upto 36 Months, store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 °C to 25 °C.
Certificeringen: ISO 17034/17025/9001
Specificaties
Specificaties
- Matrix:5% HNO₃
- VPE:500 mL
- Omschrijving:Wavelength calibration solution, concentrate, for ICP-OES
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.