L-Alanine ≥99%, high purity
0106-100G
:
- Verpakking:Plastic bottle for solids
- VPE:100 g
- Seq:3401
- Arsenic:≤0.00015%
- Ash:≤0.15%
- Chloride:≤0.05%
- Heavy Metals:≤0.001%
- Sulphate:<0.03%
- Iron:<0.003%
- Loss on Drying:<0.2%
- pH (5%, Water) @25 °C:5.5 - 7.0
- Purity:>99%
- Specific Rotation:13.7 -15.1°
:
:89.09 g/mol
:13,00203
:189 °C (1013 hPa)
:79 °C
:1.4 g/cm³ (20 °C)
:Kamertemperatuur
:200-273-8
:56-41-7
:C₃H₇NO₂
:MFCD00064410