0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
L-Alanine
L-Alanine
L-Alanine
A1688.0100
:
PanReac AppliChem
:
L-Alanine
A1688.0100
:
PanReac AppliChem
:
Verpakking:
Glass bottle for solids
VPE:
100 g
Seq:
3401
:
:
89.09 g/mol
:
13,00203
:
189 °C (1013 hPa)
:
79 °C
:
1.4 g/cm³ (20 °C)
:
Kamertemperatuur
:
200-273-8
:
56-41-7
:
C₃H₇NO₂
:
MFCD00064410