L-Alanine
Catalogus # MOLE22302418-1KG
Leverancier: Molekula
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:1 kg
- Seq:4024
Specificaties
Over dit artikel
:
:89.09 g/mol
Merck index:13,00203
Kokend Pt:189 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:79 °C
Dichtheid:1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:200-273-8
CAS-nummer:56-41-7
Formule:C₃H₇NO₂
MDL-nummer:MFCD00064410