L-Alanine
Leverancier: Roth Carl
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:56-41-7
:
Formule:C₃H₇NO₂
MDL-nummer:MFCD00064410
:89.09 g/mol
Merck index:13,00203
Kokend Pt:189 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:79 °C
Dichtheid:1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:200-273-8
Frequently Bought Together