Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Standaarden
Kationische standaarden
IJzer standaarden
Iron Standard Solution
Iron Standard Solution
Iron Standard Solution
Catalog # 713-4083
Supplier:
WTW
CAS Number:
Expand image
Iron Standard Solution
Catalog # 713-4083
Supplier:
WTW
CAS Number:
Specifications
Concentratie:
1000 mg/L
VPE:
500 mL
Omschrijving:
Iron standard solution
Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
Product Details
Product Details