Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Filter Vials
VWR® Filter Vials
VWR® Filter Vials
Leverancier:  VWR Collection
Certificaten
VWR® Filter Vials
10 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Filter vials with membrane, PE snap ring cap (11 mm), with hole and silicone white/PTFE red septa.
Vials have different colour caps for different membranes: RC with grey caps, PVDF with yellow caps, Nylon with light-blue caps, PTFE with pink caps and PES with light-green caps.
Product Family Options
Productinformatie
  • Membraan
    Poriëngrootte
    Capaciteit
    Beschikbaarheid
    Price
  • Nylon
    0,20 µm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 247,00 €
    247,00 €
    1 * 100 ST
       247,00 €
  • Nylon
    0,45 µm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 247,00 €
    247,00 €
    1 * 100 ST
       247,00 €
  • PES (Polyethersulfone)
    0,20 µm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 247,00 €
    247,00 €
    1 * 100 ST
       247,00 €
  • PES (Polyethersulfone)
    0,45 µm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 247,00 €
    247,00 €
    1 * 100 ST
       247,00 €
  • PTFE (Polyetrafluoreoethylene)
    0,20 µm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 247,00 €
    247,00 €
    1 * 100 ST
       247,00 €
  • PTFE (Polyetrafluoreoethylene)
    0,45 µm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 247,00 €
    247,00 €
    1 * 100 ST
       247,00 €
  • PVDF (Polyvinylidene fluoride)
    0,20 µm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 247,00 €
    247,00 €
    1 * 100 ST
       247,00 €
  • PVDF (Polyvinylidene fluoride)
    0,45 µm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 247,00 €
    247,00 €
    1 * 100 ST
       247,00 €
  • RC (Regenerated cellulose)
    0,20 µm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 298,00 €
    298,00 €
    1 * 100 ST
       298,00 €
  • RC (Regenerated cellulose)
    0,45 µm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 298,00 €
    298,00 €
    1 * 100 ST
       298,00 €