ContactUsLinkComponent
Natriumhypochloriet (4% Cl₂) in aqueous solution
Natriumhypochloriet (4% Cl₂) in aqueous solution
Catalogus # FFCHFF4280500
Leverancier:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Natriumhypochloriet (4% Cl₂) in aqueous solution
Catalogus # FFCHFF4280500
Leverancier:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specificaties
Over dit artikel
 :
 :74.44 g/mol
Temperatuur bij opslag:Koelkast
EINECS:231-668-3
CAS-nummer:7681-52-9
Formule:ClNaO
MDL-nummer:MFCD00011120