Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide 32% in aqueous solution
Natriumhydroxide 32% in aqueous solution
5 L
N° de catalogue FFCHFF40045000
Corrosif
Fournisseur:   FF CHEMICALS
Natriumhydroxide 32% in aqueous solution
N° de catalogue FFCHFF40045000
Fournisseur:  FF CHEMICALS
Numéro CAS:  1310-73-2
Natriumhydroxide 32% in aqueous solution
5 L
Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
91,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:9…10 °C
  • Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Documents
Spécifications
Spécifications
  • VPE:
    5 L