Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide 2 mol/l (2 N) in aqueous solution
Glass bottle, 500 mL
Catalogus # FFCHFF1280500
Corrosief
Leverancier:   FF CHEMICALS
Natriumhydroxide 2 mol/l (2 N) in aqueous solution
Catalogus # FFCHFF1280500
Leverancier:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxide 2 mol/l (2 N) in aqueous solution
Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
113,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  Caustic soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Kokend Pt:109 °C (1013 hPa)
  • Dichtheid:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    500 mL
Specificaties