ContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide 1 mol/l (1 N) in aqueous solution
Corrosief
Natriumhydroxide 1 mol/l (1 N) in aqueous solution
Catalogus # FFCHFF1269010
Leverancier:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Corrosief
Natriumhydroxide 1 mol/l (1 N) in aqueous solution
Catalogus # FFCHFF1269010
Leverancier:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Specificaties
  • VPE:
    10 L
  • Seq:
    5214
Specificaties
Over dit artikel
 :
 :40 g/mol
Dichtheid:1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:215-185-5
UN:3266
ADR:8,III
 :GHS05
CAS-nummer:1310-73-2
Formule:NaOH
MDL-nummer:MFCD00003548