0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide
Natriumhydroxide 0.25 mol/l (0.25 N) in aqueous solution
Natriumhydroxide 0.25 mol/l (0.25 N) in aqueous solution
FFCHFF3959020
:
FF CHEMICALS
:
Natriumhydroxide 0.25 mol/l (0.25 N) in aqueous solution
FFCHFF3959020
:
FF CHEMICALS
:
VPE:
20 L
Seq:
5302
:
:
40 g/mol
:
∼105 °C (1013 hPa)
:
1,02 g/cm³ (25 °C)
:
Kamertemperatuur
:
215-185-5
:
1824
:
8,III
:
GHS07
:
1310-73-2
:
NaOH
:
MFCD00003548