Natriumhydroxide 0.1 mol concentrated aqueous solution
10 L
Catalogus # FFCHFF1059010
Leverancier: FF CHEMICALS
Natriumhydroxide 0.1 mol concentrated aqueous solution
Catalogus # FFCHFF1059010
Leverancier: FF CHEMICALS
CAS-nummer: 1310-73-2
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Caustic soda
- CAS-nummer:1310-73-2
- Formule:NaOH
- MDL-nummer:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Kokend Pt:∼105 °C (1013 hPa)
- Dichtheid:1,327 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:215-185-5
- UN:1824
- ADR:8,II
Specificaties
Specificaties
- VPE:10 L