ContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution
Natriumhydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution
Catalogus # FFCHFF1031000
Leverancier:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Natriumhydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution
Catalogus # FFCHFF1031000
Leverancier:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specificaties
Over dit artikel
 :
 :40 g/mol
Dichtheid:1 g/cm³ (25 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
CAS-nummer:1310-73-2
Formule:NaOH
MDL-nummer:MFCD00003548