Xylitol
Glass bottle for solids, 250 g
Catalogus # SERA38510.02
Marketsource
Leverancier: Serva
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
- CAS-nummer:87-99-0
- Formule:C₅H₁₂O₅
- MDL-nummer:MFCD00064292
- Molecular Weight:152.15 g/mol
- Merck index:13,10140
- Kokend Pt:495 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:94 °C
- Dichtheid:1,52 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:201-788-0
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:250 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



