Hoogte Endurance Helm met ventilatie
Catalogus # PRTWPS63ORR
Leverancier: Portwest
Specificaties
- Kleur:oranje
- Omschrijving:Hoogte Endurance Helm met ventilatie
- VPE:1
Specificaties
Over dit artikel
De premium hoogte endurance helm is nu leverbaar in een versie met ventilatieopeningen voor extra luchtstroom. Licht, comfortabel en compact deze kleploze helm is ontworpen om gebruikt te worden voor het werken op hoogten.
- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- Zes punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Y-model 4 punt kinband
- Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn
- Levensduur tot zeven jaar vanaf productiedatum (zolang als deze niet beschadigd is)
Kenmerken zijn de ABS schelp, 6 punts textiel binnenwerk met draaiknop verstelbaar van 52 te 63cm. Inclusief technische zweetband en 4-punts kinband (Y-stijl) met zachte rubberen kinbeschermer.
Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers. Past op de PS58 helm vizierhouder.
Certificeringen: ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Klasse C).