USB oplaadbare hoofdlamp
PRTWPA71BKR
: Portwest
- Omschrijving:USB oplaadbare hoofdlamp
- VPE:1
Superheldere COB-koplamp met 180° brede lichtbundel produceert helder, gelijkmatig licht. Ideaal voor 's nachts lezen, auto reparatie of andere gelegenheden voor close-up verlichting.
- Helderheid: 100 Lumen
- Looptijd: 1 h (hoog), 5 h (laag)
- Oplaadtijd: 4 h
- Functie: hoog-laag-rood-rode flits
- Lichtstraal afstand: 50 m
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
Hoofdlamp met kantelbediening maakt het mogelijk het licht te richten waar dit het meest nodig is. Ideaal om je handen vrij te houden voor je werk.
: Inclusief Micro USB oplaadkabel.