Gevouwen Dolomite masker met filter, EAGLE FFP2
Catalogus # PRTWP291WHR
Leverancier: Portwest
Specificaties
- Omschrijving:EAGLE FFP2 gevouwen Dolomite masker met filter
- VPE:10
Specificaties
Over dit artikel
Innovatief compact opvouwbaar masker met 7 dynamische delen voor uitstekende gezichtsbewegingen met maximaal comfort.
- Zeven ergonomische punten voor de verschillende gezichtsvormen.
- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden
- Flexibele vorm waardoor dis masker plat gevouwen kan worden
- Individueel verpakt in een hygiënische plastic verpakking
- Verstelbare neusvleugel voor een verbeterde pasvorm en het voorkomen van het beslaan van het glas
- Schuimvulling rond de neusbrug voor extra comfort
Met ventiel en schuim aan de binnenkant voor meer comfort voor de drager. Dolomiet optionele clogging test (D) voor comfortabeler ademen en langduriger filterprestaties. Een individuele polybag en speciale platte vorm maken het gemakkelijk op te bergen en klaar voor de verkoopautomaat.
Certificeringen: CE-CAT III.