Gezichtsscherm Plus
Gezichtsscherm Plus
Catalogus # PRTWPW96CLR
Leverancier: Portwest
Ga naar:
Product Details & Documents
Dit gezichtsscherm beschermt tegen gesmolten metaal en hete vloeistoffen.
- Wenkbrauwbescherming met polycarbonaat vizier met aluminium einden
- Beschermt tegen impacts, metalen spatten en hete vaste deeltjes
- Geschikt voor vele toepassingen
- Verstelbaar middels draaiknop voor een goede pasvorm
- Eenvoudige en veilige viziervervanger
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
Superieure voor- en zij gezichtsbescherming Met draaiknop voor een comfortabele pasvorm. Vervangend vizier beschikbaar (PW99).
Certificeringen: ANSI/ISEA Z87 +.
Specificaties
- Omschrijving:Gezichtsscherm Plus
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.