Tricine
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Over dit artikel
Synoniemen: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
- CAS-nummer:5704-04-1
- Formule:(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
- MDL-nummer:MFCD00004277
- Molecular Weight:179.17 g/mol
- Merck index:13,09724
- Smelten Pt:187 °C
- Dichtheid:1,523 g/cm³ (19.85 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:227-193-6
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
- CAS-nummer:5704-04-1
- Formule:(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
- MDL-nummer:MFCD00004277
- Molecular Weight:179.17 g/mol
- Merck index:13,09724
- Smelten Pt:187 °C
- Dichtheid:1,523 g/cm³ (19.85 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:227-193-6
Product Family Options
Productinformatie
- VerpakkingVPEBeschikbaarheidPrice
- Specificaties:MarketsourceMarketsource
- Specificaties:MarketsourceMarketsource
- Specificaties:MarketsourceMarketsource