3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB)
Glass bottle for solids, 5 g
Catalogus # MOLEM88604857
Marketsource
Leverancier: Molekula
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB)
Catalogus # MOLEM88604857
Leverancier: Molekula
Marketsource
CAS-nummer: 54827-17-7
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
- CAS-nummer:54827-17-7
- Formule:C₁₆H₂₀N₂
- MDL-nummer:MFCD00007748
- Molecular Weight:240.35 g/mol
- Kokend Pt:402 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:166…170 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:259-364-6
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:5 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.