Orders LinkContactUsLinkComponent
Tricine
Tricine
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # MOLEM13970514
Marketsource
Leverancier:   Molekula
Tricine
Catalogus # MOLEM13970514
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  5704-04-1
Tricine
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  5704-04-1
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
  • CAS-nummer:5704-04-1
  • Formule:(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
  • MDL-nummer:MFCD00004277
  • Molecular Weight:179.17 g/mol
  • Merck index:13,09724
  • Smelten Pt:187 °C
  • Dichtheid:1,523 g/cm³ (19.85 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:227-193-6
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g
Specificaties