Phthalaldehyde
25 g
Catalogus # MOLE29247150
Marketsource
Leverancier: Molekula
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
- CAS-nummer:643-79-8
- Formule:C₈H₆O₂
- MDL-nummer:MFCD00003335
- Molecular Weight:134.13 g/mol
- Kokend Pt:266 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:54…56 °C
- Dichtheid:1,13 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:132 °C
- EINECS:211-402-2
- UN:2923
- ADR:8,II
Specificaties
Specificaties
- VPE:25 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.