Potassium iodide
5 kg
Catalogus # FFCHFF13045000
Leverancier: FF CHEMICALS
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Dipotassium diiodide, Kali iodide
- CAS-nummer:7681-11-0
- Formule:Kl
- MDL-nummer:MFCD00011405
- Molecular Weight:166 g/mol
- Merck index:13,07727
- Kokend Pt:1330 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:686 °C
- Dichtheid:3,13 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-659-4
Specificaties
Specificaties
- VPE:5 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.