Orders LinkContactUsLinkComponent
N-Methylethylamine ≥98%
N-Methylethylamine ≥98%
Ontvlambaar
Corrosief
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
N-Methylethylamine ≥98%
Certificaten
N-Methylethylamine ≥98%
N-Methylethylamine ≥98%
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 624-78-2 Molecular Formula: CH3CH2NHCH3 Formula Weight: 59.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -34°(-29°F) Refractive Index: 1.3740 Odour: Amine-like Boiling Point: 33-34° Beilstein Reference: 1730786 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00009030
Synoniemen:  N-Ethylmethylamine
  • CAS-nummer:624-78-2
  • Formule:C₃H₉N
  • MDL-nummer:MFCD00009030
  • Molecular Weight:59.11 g/mol
  • Kokend Pt:33…34 °C
  • Dichtheid:0,688
  • Flits Pt:<–34 °C (–29 °F)
  • EINECS:210-862-1
  • ADR:3,I
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 83,80 €
    83,80 €
    1 * 5 g
       83,80 €
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 278,00 €
    278,00 €
    1 * 25 g
       278,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.