Orders LinkContactUsLinkComponent
N-Methylethylamine 97%
Irriterend
Corrosief
Ontvlambaar
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
N-Methylethylamine 97%
Certificaten
N-Methylethylamine 97%
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  N-Ethylmethylamine
  • CAS-nummer:624-78-2
  • Formule:C₃H₉N
  • MDL-nummer:MFCD00009030
  • Molecular Weight:59.11 g/mol
  • Kokend Pt:33…34 °C (760 mmHg)
  • Dichtheid:0,68 g/cm³
  • Flits Pt:<–34 °C
  • Temperatuur bij opslag:Koelkast
  • EINECS:210-862-1
  • UN:2733
  • ADR:3,I
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.3730 to 1.3770 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥96.0 %
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 78,30 €
    78,30 €
    1 * 5 g
       78,30 €
  • Glass bottle
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 249,00 €
    249,00 €
    1 * 25 g
       249,00 €