Orders LinkContactUsLinkComponent
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB) 99+%
Irriterend
Gezondheid
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB) 99+%
Certificaten
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB) 99+%
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
  • CAS-nummer:54827-17-7
  • Formule:C₁₆H₂₀N₂
  • MDL-nummer:MFCD00007748
  • Molecular Weight:240.35 g/mol
  • Kokend Pt:402 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:167…170 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:259-364-6
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White to cream to light yellow Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    167 to 172 °C
  • Loss on drying:
    ≤0.5 %
  • Sulfated ash:
    ≤0.2 %
  • HPLC:
    ≥99.0 %
  • Titration with HClO4:
    98.0 to 102.0 %
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 68,50 €
    68,50 €
    1 * 1 g
       68,50 €
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 282,00 €
    282,00 €
    1 * 5 g
       282,00 €
  • Glass bottle
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 928,00 €
    928,00 €
    1 * 25 g
       928,00 €