Orders LinkContactUsLinkComponent
Heart
Heart
Classic heart in two parts, 190×120×120 mm
Catalogus # 763-0116
Marketsource
Leverancier:   3B Scientific
Heart
Catalogus # 763-0116
Leverancier:  3B Scientific
Marketsource
Heart
Heart
Classic heart in two parts, 190×120×120 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Simple heart model in 2 parts. Atrium and chambers are clearly exposed. Dimensions 19×12×12 cm.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Classic heart in two parts
  • b×d×h:
    190×120×120 mm