Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Proline
L(-)-Proline
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
L(-)-Proline
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
Certificaten
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  • CAS-nummer:147-85-3
  • Formule:C₅H₉NO₂
  • MDL-nummer:MFCD00064318
  • Molecular Weight:115.13 g/mol
  • Merck index:13,07871
  • Kokend Pt:245 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:220…222 °C
  • Dichtheid:1,35 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:205-702-2
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 30,90 €
    30,90 €
    1 * 25 g
       30,90 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 78,90 €
    78,90 €
    1 * 100 g
       78,90 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 295,00 €
    295,00 €
    1 * 500 g
       295,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource